Stampa…
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
430190010 430190050
ACRO430190010EA 66.7 EUR
ACRO430190010 ACRO430190050
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Punto di fusione: 228…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684295
CAS Number: 313545-72-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %