Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzofurazan, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole
Formula:
C₁₂H₁₅BN₂O₃ Punto di fusione: 88…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09842717 CAS Number: 1073355-14-2 |
Appearance | White to yellow to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 91 °C |
GC | ≥96.0 % |