Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
430440010 430440050
ACRO430440010EA 81.8 EUR
ACRO430440010 ACRO430440050
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Peso molecolare: 207,92 g/mol
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062379
CAS Number: 182344-16-7
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %