Stampa…
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
430110010 430110050
ACRO430110010EA 95 EUR
ACRO430110010 ACRO430110050
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797151
CAS Number: 23012-13-7
Visualizza i codici
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %