Stampa…
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
430060010 430060050
ACRO430060010EA 48.8 EUR
ACRO430060010 ACRO430060050
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039316
CAS Number: 6937-03-7
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %