Stampa…
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
430040010 430040050
ACRO430040010EA 82.3 EUR
ACRO430040010 ACRO430040050
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Formula: C₁₁H₁₁NO₅
Punto di fusione: 35…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424821
CAS Number: 52119-39-8
Visualizza i codici
Appearance Clear orange to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %