Stampa…
5-Bromothiazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
429980010 429980050
ACRO429980010EA 90.3 EUR
ACRO429980010 ACRO429980050
5-Bromothiazole 95%
5-Bromothiazole
Formula: C₃H₂BrNS
Peso molecolare: 164,03 g/mol
Flash Pt: 76,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07787394
CAS Number: 3034-55-7
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %