1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
430120010
430120050
ACRO430120010EA
64.9
EUR
ACRO430120010
ACRO430120050
1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Peso molecolare: 162,1454 g/mol Punto di fusione: 297…300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06804571 CAS Number: 704-91-6 |
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥95.0 % |