3-Amino-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
429860050
429860250
ACRO429860050EA
43
EUR
ACRO429860050
ACRO429860250
3-Amino-4-methylpyridine 97%
3-Amino-4-methylpyridine
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di fusione: 105…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128871 CAS Number: 3430-27-1 ADR: 6.1,III |
Appearance | Brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 108 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Uniformity coefficient | ≤2.00 |
Moisture holding capacity | 60 to 70 % (H) |
Total volume capacity | ≥2.60 eq/l (H) |