Stampa…
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
429810010 429812500
ACRO429810010EA 154 EUR
ACRO429810010 ACRO429812500
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₂ClFN₂
Peso molecolare: 132,52 g/mol
Punto di ebollizione: 149…162 °C (1013hPa)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788197
CAS Number: 62802-42-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤4 ppm
Loss on ignition ≤32.5 %