2-Chloro-3-formylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
429790010
429790050
ACRO429790010EA
34.4
EUR
ACRO429790010
ACRO429790050
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Formula:
C₆H₄ClNO Peso molecolare: 141,56 g/mol Punto di fusione: 47…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01315308 CAS Number: 36404-88-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Light yellow Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 47 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |