Stampa…
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
429760010 429760050
ACRO429760010EA 69 EUR
ACRO429760010 ACRO429760050
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Peso molecolare: 208,04 g/mol
Punto di fusione: 174,5…175.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115730
CAS Number: 54045-76-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥96.0 %