Stampa…
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
429740010 429740050
ACRO429740010EA 54.8 EUR
ACRO429740010 ACRO429740050
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
2',6'-Dichloroacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di fusione: 41…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016339
CAS Number: 2040-05-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥96.0 %