Stampa…
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
429630010 429630050
ACRO429630010EA 148 EUR
ACRO429630010 ACRO429630050
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06657208
CAS Number: 98026-88-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥96.0 %