2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
429570010
429570050
ACRO429570010EA
119
EUR
ACRO429570010
ACRO429570050
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid
Formula:
C₄H₄N₂O₂S Punto di fusione: 182…184 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203554 CAS Number: 40283-46-3 |
Appearance | Off-white to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Non-volatile matter | ≤0.001 % |