Stampa…
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
429560010 429560050
ACRO429560010EA 74.5 EUR
ACRO429560010 ACRO429560050
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di fusione: 321…324 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804570
CAS Number: 61700-61-6
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %