2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
429550010
429550050
ACRO429550010EA
51.5
EUR
ACRO429550010
ACRO429550050
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₄H₂ClNO₂S Punto di fusione: 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09870033 CAS Number: 5198-87-8 |
Appearance | White to yellow to orange Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |