Stampa…
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
429540010 429540050
ACRO429540010EA 91.8 EUR
ACRO429540010 ACRO429540050
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde
Formula: C₄H₂BrNOS
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115726
CAS Number: 5198-80-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g