Stampa…
1-Methyl-1H-indazol-5-amine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
429520010 429520050
ACRO429520010EA 78.2 EUR
ACRO429520010 ACRO429520050
1-Methyl-1H-indazol-5-amine 97%
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03305455
CAS Number: 50593-24-3
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥97.0 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g