Stampa…
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
429510010 429510050
ACRO429510010EA 279 EUR
ACRO429510010 ACRO429510050
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01823426
CAS Number: 46006-36-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %