2-Amino-6-chloropyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅ClN₂ Punto di fusione: 72…73,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234068 CAS Number: 45644-21-1 |
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 75 °C |
GC | ≥96.0 % |