Stampa…
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
429470010 429470050
ACRO429470010EA 175 EUR
ACRO429470010 ACRO429470050
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 158,5400 g/mol
Punto di fusione: 125…127,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739036
CAS Number: 374068-01-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %