Stampa…
4-Bromothiazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
429450010 429450050
ACRO429450010EA 56 EUR
ACRO429450010 ACRO429450050
4-Bromothiazole 97%
4-Bromothiazole
Formula: C₃H₂BrNS
Peso molecolare: 164,03 g/mol
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657592
CAS Number: 34259-99-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %