Stampa…
Trimethyl orthoformate, anidro 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
429281000 429288000
429281000.EA 38.8 EUR
429281000. 429288000.
Trimethyl orthoformate, anidro 99+%, AcroSeal®
Trimethyl orthoformate
Formula: C₄H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 101…102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008483
CAS Number: 149-73-5
UN: 3271
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %