Trietil ortoformiato, anidro 98%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 146 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,89 g/cm³ Flash Pt: 35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009230 CAS Number: 122-51-0 UN: 2524 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥97.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Acidity | ≤0.0001 meq/g |
Substance darkened by H2SO4 | ≤10 APHA |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 ppm |
Potassium (K) | ≤0.1 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.5 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.2 ppm |
Total phosphorus (P) | ≤0.1 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Total sulfur (S) | ≤0.001 % |
Bromine number | ≤0.5 |