Stampa…
Propilene carbonato, anidro 99.5%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
429261000 429268000
429261000.EA 27.9 EUR
429261000. 429268000.
Propilene carbonato, anidro 99.5%, AcroSeal®
Propilene carbonato
Formula: C₄H₆O₃
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 240…243 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –49 °C
Densità: 1,204 g/cm³
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005385
CAS Number: 108-32-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %