Stampa…
Butile acetato, extra dry 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
429230010 429231000
429230010.EA 177 EUR
429230010. 429231000.
Butile acetato, extra dry 99+%, AcroSeal®
Butile acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Punto di ebollizione: 127 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009445
CAS Number: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %