Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 1 M in methanol, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
428951000 428958000
428951000.EA 74.6 EUR
428951000. 428958000.
Tetrabutilammonio idrossido 1 M in methanol, AcroSeal®
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Punto di ebollizione: 65 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M