Lithium tetrahydroborate 10% (w/w) 4 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
H₄BLi Punto di ebollizione: 66 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 274 - 277 °C Densità: 0,89 g/cm³ Flash Pt: –21 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011088 CAS Number: 16949-15-8 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Appearance | Hazy colorless to grey Solution |
Strength | 3.8 to 4.3 M |