7-Methoxy-2-naphthol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
7-Methoxynaphthalen-2-ol
Formula:
C₁₁H₁₀O₂ Punto di fusione: 116…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075494 CAS Number: 5060-82-2 |
Appearance | White to brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 119 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |