Stampa…
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Etilen glicole-monometiletere, Metilglicol, Glicole etilenico monometiletere
428780010 428780025
ACRO428780010EA 103 EUR
ACRO428780010 ACRO428780025
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) per HPLC
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo)
Formula: C₃H₈O₂
Peso molecolare: 76.1 g/mol
Punto di ebollizione: 124 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0.96 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002867
CAS Number: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %