Stampa…
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
428610010 428610050
ACRO428610010EA 41 EUR
ACRO428610010 ACRO428610050
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formula: C₁₉H₁₃Br
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075522
CAS Number: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure