Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₉H₁₇BO₂ Peso molecolare: 168.04 g/mol Punto di ebollizione: 146 °C (760 mmHg) Densità: 0.922 g/cm³ Flash Pt: 40 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD05663847 CAS Number: 126689-01-8 UN: 3272 ADR: 3 III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |