Stampa…
EGTA-Na4 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
428570100 428570500
ACRO428570100EA 95 EUR
ACRO428570100 ACRO428570500
EGTA-Na4 95%
EGTA-Na4
Formula: C₁₄H₂₀N₂Na₄O₁₀
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274420
CAS Number: 13368-13-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 18.46 to 20.82 % (ICP on dried sample)
Loss on drying ≤20 % (110°C, 16 hrs)