Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Formula:
C₂₁H₄₀O₂ Punto di fusione: –15 °C Flash Pt: >113 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00010458 CAS Number: 2390-09-2 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |