Stampa…
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(trimethylsilyl)phosphite
428520050 428520250 428521000
ACRO428520050EA 66.7 EUR
ACRO428520050 ACRO428520250 ACRO428521000
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Formula: C₉H₂₇O₃PSi₃
Peso molecolare: 298,54 g/mol
Punto di ebollizione: 78…81 °C (8,3 mmHg)
Densità: 0,893 g/cm³
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015588
CAS Number: 1795-31-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %