Stampa…
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-Hydroxy-β-naphthoic acid methyl ester, Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
428470010 428470050
ACRO428470010EA 39.9 EUR
ACRO428470010 ACRO428470050
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043823
CAS Number: 948-03-8
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥97.5 %