Stampa…
3-Methylisoquinoline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
428440010 428440050
ACRO428440010EA 64.5 EUR
ACRO428440010 ACRO428440050
3-Methylisoquinoline 98%
3-Methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Punto di ebollizione: 251 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024139
CAS Number: 1125-80-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 60 to 67 °C
HPLC ≥97.5 %
Density (15 °C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %