Phosphorus(V) bromide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
PBr₅ Punto di fusione: 105…107 °C (dec.) Densità: 3,61 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011437 CAS Number: 7789-69-7 UN: 2691 ADR: 8,II |
Appearance | Yellow to orange to red Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥94 % |
Insoluble matter | Pass |