Stampa…
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,8,9-Tris(2-methylpropyl)-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, Triisobutylphosphatrane, 2,8,9-Tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, [Nitrilotrisethylenetris(isobutylimino)]phosphine
428250010 428250050
ACRO428250010EA 90.5 EUR
ACRO428250010 ACRO428250050
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Formula: C₁₈H₃₉N₄P
Peso molecolare: 342,51 g/mol
Punto di ebollizione: 110…118 °C (,5 mmHg)
Densità: 0,964 g/cm³
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840347
CAS Number: 331465-71-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 15.70 to 17.01 % N