Stampa…
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
428070050 428070250
ACRO428070050EA 102 EUR
ACRO428070050 ACRO428070250
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Formula: C₁₂H₁₉NO₃S
Punto di fusione: 245…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00225018
CAS Number: 81239-45-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95 %