Stampa…
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
427660010 427660050
ACRO427660010EA 35.6 EUR
ACRO427660010 ACRO427660050
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Formula: C₁₇H₁₄NP
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192108
CAS Number: 37943-90-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N