Stampa…
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
427640010 427641000
ACRO427640010EA 649 EUR
ACRO427640010 ACRO427641000
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 98%
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Formula: C₂₂H₃₂O₂
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065722
CAS Number: 6217-54-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %