DL-Mevalonolactone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(±)-Mevalonolactone, 4-Hydroxy-4-methyltetrahydro-2H-pyran-2-one, β-Hydroxy-beta-methyl-delta-valerolactone, DL-Mevalonic Acid Lactone, Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2-pyrone
Formula:
C₆H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 145…150 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 28 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00006648 CAS Number: 674-26-0 |
Appearance | Off-white to brown Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |