Stampa…
Indole-2-carbaldehyd 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
427510010 427510050
ACRO427510010EA 109 EUR
ACRO427510010 ACRO427510050
Indole-2-carbaldehyd 97%
Indole-2-carbaldehyd
Formula: C₉H₇NO
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03001425
CAS Number: 19005-93-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 143 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure