Stampa…
Benzyloxyacetic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
427080010 427080050
ACRO427080010EA 23.8 EUR
ACRO427080010 ACRO427080050
Benzyloxyacetic acid 95%
Benzyloxyacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 137…139 °C (,6 mmHg)
Densità: 1,162 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274211
CAS Number: 30379-55-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure