Stampa…
4-Vinylphenyl acetate 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 200-300 ppm
427000050 427000250
ACRO427000050EA 37.2 EUR
ACRO427000050 ACRO427000250
4-Vinylphenyl acetate 96% stabilizzato
4-Vinylphenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 260 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 7…8 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00075734
CAS Number: 2628-16-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ