2-Chloro-4-methoxypyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
426820010
426820050
ACRO426820010EA
39.3
EUR
ACRO426820010
ACRO426820050
2-Chloro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Formula:
C₅H₅ClN₂O Punto di fusione: 54…57 °C Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00194055 CAS Number: 22536-63-6 |
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 57 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |