Stampa…
3-Guanidinopropionic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
426660010 426660050
ACRO426660010EA 48.8 EUR
ACRO426660010 ACRO426660050
3-Guanidinopropionic acid 97%
3-Guanidinopropionic acid
Formula: C₄H₉N₃O₂
Punto di fusione: 222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045939
CAS Number: 353-09-3
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 ≥96.0 %