Stampa…
Methyl undecanoate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
426580050 426580250
ACRO426580050EA 43.5 EUR
ACRO426580050 ACRO426580250
Methyl undecanoate 97%
Methyl undecanoate
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Peso molecolare: 200,32 g/mol
Punto di ebollizione: 246…248 °C (760 mmHg)
Densità: 0,872 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008957
CAS Number: 1731-86-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure